Merck
PHL84196
Carboxyatractyloside
phyproof® Reference Substance
別名:
Dipotassium carboxyatractyloside, Gummiferin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H44K2O18S2
CAS番号:
分子量:
847.00
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
InChI
1S/C31H46O19S2/c1-14(2)9-21(32)48-24-23(50-52(42,43)44)22(49-51(39,40)41)18(13-45-38)47-26(24)46-17-11-29(4)19-6-5-16-10-30(19,25(33)15(16)3)8-7-20(29)31(12-17,27(34)35)28(36)37/h14,16-20,22-26,33,38H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,39,40,41)(H,42,43,44)/t16-,17-,18+,19-,20-,22+,23+,24-,25+,26+,29-,30-/m1/s1
InChI Key
CYBVQIBJEFQVPD-GWDNDVLHSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL84196-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)