Merck
PHL84191
Protocetraric acid
phyproof® Reference Substance
別名:
4-Formyl-3,8-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,6-dimethyl-11-oxo-11H-dibenzo[b,e][1,4]dioxepin-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14O9
CAS番号:
分子量:
374.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
InChI
1S/C18H14O9/c1-6-3-10(21)8(4-19)15-11(6)18(25)27-16-9(5-20)13(22)12(17(23)24)7(2)14(16)26-15/h3-4,20-22H,5H2,1-2H3,(H,23,24)
InChI Key
VOXMONAUSQZPTP-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84191-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)