Merck
SMB00090
Sigma-Aldrich
Vulgarin
≥90% (LC/MS-ELSD)
別名:
Barrelin, Judaicin, Judaicin (eudesmane naphthofuran), Tauremisin, Tauremizin, Vulgarin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O4
CAS番号:
分子量:
264.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]([C@H]2OC1=O)[C@](C)(O)C=CC3=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9-4-6-14(2)10(16)5-7-15(3,18)12(14)11(9)19-13(8)17/h5,7-9,11-12,18H,4,6H2,1-3H3/t8-,9-,11-,12+,14-,15+/m0/s1
InChI Key
NGPDZEACIWDCKX-WUDKWMPASA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00090-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)