Merck
PHL83858
trans-5-Hydroxyferulic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
(2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-2-propenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O5
CAS番号:
分子量:
210.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H10O5/c1-15-8-5-6(2-3-9(12)13)4-7(11)10(8)14/h2-5,11,14H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
YFXWTVLDSKSYLW-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83858-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)