Merck
PHL83854
Flavokawain C
phyproof® Reference Substance
別名:
2′,4-Dihydroxy 4′,6′-dimethoxy trans-chalcone, 4-Hydroxyflavokawain B, Flavokavain C, Flavokavin C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16O5
CAS番号:
分子量:
300.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C)c1c(c(cc(c1)OC)O)C(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C17H16O5/c1-21-13-9-15(20)17(16(10-13)22-2)14(19)8-5-11-3-6-12(18)7-4-11/h3-10,18,20H,1-2H3/b8-5+
InChI Key
UXUFMIJZNYXWDX-VMPITWQZSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: kava
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83854-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL83854-10MG