Merck
PHL83763
Flavokawain B
phyproof® Reference Substance
別名:
2′-Hydroxy 4′,6′-dimethoxychalcone, Flavokavain B, Flavokavin B, Persicochalcone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16O4
CAS番号:
分子量:
284.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C)c1c(c(cc(c1)OC)O)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O4/c1-20-13-10-15(19)17(16(11-13)21-2)14(18)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-11,19H,1-2H3/b9-8+
InChI Key
QKQLSQLKXBHUSO-CMDGGOBGSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: kava
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83763-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)