Merck
PHL83762
Flavokawain A
phyproof® Reference Substance
別名:
2′-Hydroxy 4,4′,6′-trimethoxychalcone, 4-Methoxyflavokawain B, Flavokavin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18O5
CAS番号:
分子量:
314.33
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3/b9-6+
InChI Key
CGIBCVBDFUTMPT-RMKNXTFCSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: kava
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83762-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)