PHL89250
Methysticin
phyproof® Reference Substance
別名:
R-(+)-Methysticin, (R)-6-[(E)-2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethenyl]-5,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran-2-one, d-Methysticin, Kavahin, Kavatin
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O5
CAS番号:
分子量:
274.27
Beilstein:
91701
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC1=CC(=O)O[C@H](C1)\C=C\c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C15H14O5/c1-17-12-7-11(20-15(16)8-12)4-2-10-3-5-13-14(6-10)19-9-18-13/h2-6,8,11H,7,9H2,1H3/b4-2+/t11-/m0/s1
InChI Key
GTEXBOVBADJOQH-FWEMWIAWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: kava
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89250-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)