Merck
PHL83845
9-Dehydropachymic acid
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H50O5
CAS番号:
分子量:
526.75
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1(C)[C@@H](OC(C)=O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC=C3C2=CC[C@@]4(C)[C@@]3(C)C[C@@H](O)[C@]4([H])[C@H](C(O)=O)CCC(C(C)C)=C
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83845-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)