グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
InChI
1S/C39H64O13/c1-18-7-12-39(47-17-18)19(2)28-25(52-39)14-24-22-6-5-20-13-21(8-10-37(20,3)23(22)9-11-38(24,28)4)48-36-34(32(45)30(43)27(16-41)50-36)51-35-33(46)31(44)29(42)26(15-40)49-35/h18-36,40-46H,5-17H2,1-4H3/t18?,19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38-,39+/m0/s1
InChI Key
MMTWXUQMLQGAPC-HRSJJQGESA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80545-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)