Merck
PHL83528
α-Onocerin
phyproof® Reference Substance
別名:
Alpha-onocerin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O2
CAS番号:
分子量:
442.72
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](C([H])([H])C([H])([H])[C@@]3([H])C(C([H])([H])C([H])([H])[C@]4([H])[C@]3(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@](O[H])([H])C4(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=C([H])[H])([H])C(C([H])([H])C2([H])[H])=C([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H
InChI
1S/C30H50O2/c1-19-9-13-23-27(3,4)25(31)15-17-29(23,7)21(19)11-12-22-20(2)10-14-24-28(5,6)26(32)16-18-30(22,24)8/h21-26,31-32H,1-2,9-18H2,3-8H3
InChI Key
GESZMTVZGWZBPW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83528-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)