Merck
PHL82675
4′,5,7-Trihydroxy-3,6,8-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
別名:
Sarothrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O8
CAS番号:
分子量:
360.31
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
O1c2c(c(c(c(c2OC)O)OC)O)C(=O)C(=C1c3ccc(cc3)O)OC
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-16-11(20)10-12(21)17(24-2)14(8-4-6-9(19)7-5-8)26-15(10)18(25-3)13(16)22/h4-7,19-20,22H,1-3H3
InChI Key
KHZSFBNUQVEEQR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82675-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)