Merck
PHL83054
3′,4′,5′-Trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
別名:
2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O5
CAS番号:
分子量:
312.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-16-8-11(9-17(21-2)18(16)22-3)15-10-13(19)12-6-4-5-7-14(12)23-15/h4-10H,1-3H3
InChI Key
QCXAJQVDUHKDEL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83054-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)