Merck
PHL82667
3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
別名:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,6,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O9
CAS番号:
分子量:
376.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
O1c2c(c(c(c(c2OC)O)OC)O)C(=O)C(=C1c3cc(c(cc3)O)O)OC
InChI
1S/C18H16O9/c1-24-16-11(21)10-12(22)17(25-2)14(7-4-5-8(19)9(20)6-7)27-15(10)18(26-3)13(16)23/h4-6,19-21,23H,1-3H3
InChI Key
AOOSHVWNBJZOEH-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82667-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)