Merck
PHL82666
2,3,4′,5-Tetrahydroxystilbene 2-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside, 2,4-Dihydroxy-6-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-Glucopyranoside, EH-201, THSG, Tetrahydroxystilbene glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22O9
CAS番号:
分子量:
406.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-15-16(25)17(26)18(27)20(28-15)29-19-11(7-13(23)8-14(19)24)4-1-10-2-5-12(22)6-3-10/h1-8,15-18,20-27H,9H2/b4-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m1/s1
InChI Key
JAYVHSBYKLLDJC-DSNJPTTOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside induces the expression and enhances the activity of EPO. The compound stimulates mitochondrial biogenesis, and expression of hemoglobin in non-hematopoietic cells. 2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside has demonstrated protective effects in cardiovascular disease and ischemia models.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82666-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)