Merck
PHL82534
Eupalitin
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4′,5-Trihydroxy-6,7-dimethoxyflavone, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxychromen-4-one, Betuletol, Eupaletin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O7
CAS番号:
分子量:
330.29
Beilstein:
1354525
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-11-7-10-12(14(20)17(11)23-2)13(19)15(21)16(24-10)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18,20-21H,1-2H3
InChI Key
KWMAWXWUGIEVDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82534-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)