Merck
PHL80436
Enterodiol
phyproof® Reference Substance
別名:
(2R,3R)-rel-2,3-Bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22O4
CAS番号:
分子量:
302.36
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC(C[C@@H](CO)[C@H](CO)CC2=CC=CC(O)=C2)=CC=C1
InChI
1S/C18H22O4/c19-11-15(7-13-3-1-5-17(21)9-13)16(12-20)8-14-4-2-6-18(22)10-14/h1-6,9-10,15-16,19-22H,7-8,11-12H2/t15-,16-/m1/s1
InChI Key
DWONJCNDULPHLV-HZPDHXFCSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80436-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL80436-10MG