Merck
PHL80437
エンテロラクトン
phyproof® Reference Substance
別名:
trans-α,β-ビス(3-ヒドロキシベンジル)ブチロラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18O4
CAS番号:
分子量:
298.33
Beilstein:
4699604
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
InChI Key
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
エンテロラクトンは、食事性セサミン(ゴマの実から得られるリグナン)の主なヒト代謝産物です。フィトエストロゲンの一種で、ある研究によれば乳癌のリスクと負の相関があることが示されています。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80437-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)