グレード
primary reference standard
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
自己発火温度
1061 °F
メーカー/製品名
PhytoLab
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHL80021-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)