Merck
PHL10048
4-Monobromocannabidiol
phyproof® Reference Substance
別名:
4-MBO-CBD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H29BrO2
CAS番号:
分子量:
393.36
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
This substance is tested for its content of d8-THC, d9-THC, and d9-THCA. Results are given on each COA. Acceptable maximum limits were set to 0.10 % each, and to 0.20 % for the sum of d9-THC and d9-THCA (in analogy to the cannabidiol monograph in DAC).
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL10048-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)