Key Documents
K08670357
Kromasil®C18 HPLCカラム
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
別名:
Kromasil C18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
認証
suitable for USP L1
製品種目
Kromasil®
メーカー/製品名
Kromasil® KR100-5-C18-4.6X250
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
250 mm × 4.6 mm
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Kromasil® C18 HPLC column involves a silica-based packing. The reduced levels of Na, K, Ca, Fe, Al, and Mg make the column useful for polar compounds, which tend to interact with the silica surface.
アプリケーション
Kromasil® C18 HPLC column may be used for the estimation of paracetamol and domperidone in tablets by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) technique.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Simultaneous estimation of paracetamol and domperidone in tablets by reverse phase HPLC method.
Karthik A, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(1), 142-144 (2007)