Merck
MP0DPIL0T
Millipore
パイロットスケールホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
304 stainless steel
品質水準
フィッティング
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
適合性
for use with Pod Filters
アプリケーション
Pod型の場合、最高2.2 m2
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany