テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (565305-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: MS, APCI(+), SIM
injection: 5 μL
sample: 10 mg/L in acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Astaxanthin
Xanthophyll
Zeaxanthin
Lycopene
α-Carotene
β-Carotene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)