Merck
G004706
HPLCによるミコナゾールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 RSP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000 RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20324AST)
mobile phase: [A] 1% triethylamine acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    (±)-Miconazole nitrate salt, imidazole antibiotic
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)