テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] ammonium hydroxide; (99.88:0.1:0.01, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)