おすすめの製品
薬剤管理
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
H2O: soluble
ethanol: soluble
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
オーガナイザー
Teva
SMILES記法
Cl[H].CN[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
TWXDDNPPQUTEOV-FVGYRXGTSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M8750-100MG:
M8750-BULK:
M8750-25G:
M8750-VAR:
M8750-5G:
試験成績書(COA)