テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 100 °C (2 min), 15 °C/min to 330 °C (3 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: ECD, 330 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec, constant
injection: 2 μL splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: Aroclor standard mix 1 (46846-U) diluted to 500 ppb / 50 ppb (Aroclors / surrogates) in n-hexane
アプリケーション
environmental
アナリシスノート
Aroclors are commercial mixtures of PCB congeners. Due to their stability, they ave been used in many different industrial and commercial applications. Because of their toxicity and ability to bioaccumulate, production of these materials ceased in 1977. This application demonstrates the separation of two common Aroclor mixtures, Aroclor 1016 and Aroclor 1260 on the SLB-5ms.
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Aroclor 1016
Aroclor 1260
Standard
製品番号
詳細
価格
ガードカラム
付属品
分析カラム
製品番号
詳細
価格
必要ですが提供されていません
推奨
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)