Merck
25740-U
Supelco
無極性フューズドシリカチューブ
L × I.D. 5.0 m × 0.10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
物質
fused silica tubing
組成
methyl (deactivated)
包装
pkg of 1 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
5.0 m × 0.10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)