certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 8082
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL in isooctane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1c(c(ccc1Cl)c2c(c(c(cc2)Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C12H4Cl6/c13-7-3-1-5(9(15)11(7)17)6-2-4-8(14)12(18)10(6)16/h1-4H
InChI Key
BTAGRXWGMYTPBY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44809-BULK:
44809:4548173286761
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック