安全性情報
ERMBD087
Infant Formula (3- and 2-MCPD fatty acid esters)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ERMBD087-30G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
ERMBD087-30G