Key Documents
ERMBB185
Bovine Liver (trace elements)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Lead (Pb), Manganese (Mn), Selenium (Se), Zinc (Zn)
Matrix Group: Meat
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)