Merck
ERMAE003
Supelco
テトラメチル尿素
ERM®, certified reference material
別名:
1,1,3,3-テトラメチル尿素, TMU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
773898
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
形状
liquid
メーカー/製品名
JRC
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
62-63 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
InChI Key
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please click on the below product number:
ERMAE003
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ERMAE003-10X100ML:
ERMAE003-BULK:
ERMAE003-100ML-KC:
ERMAE003-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)