安全性情報
CRMUCOCHIGH
Flash Point Standard
COC ASTM D 92 (262.0 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRMUCOCHIGH-3X80ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)