戻る
Flash Point Standard
EC Number:
265-149-8
Products
メーカー
機構・機関
フォーマット
品質レベル
アプリケーション
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-8 of 8
比較する
製品番号
詳細
価格
CRMUPMCCMID
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (141.0 °C)
表示
価格を表示
CRMUPMCCHIGH
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (228.0 °C)
表示
価格を表示
CRMUPMCCLOW
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (77.5 °C)
表示
価格を表示
CRMUABKR
Flash Point Standard,
Abel IP 170 (41.2 °C)
表示
価格を表示
CRMUCOCLOW
Flash Point Standard,
COC ASTM D 92 (85.0 °C)
表示
価格を表示
CRMUPMLUB
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc B (105.7 °C)
表示
価格を表示
CRMUFCLU
Flash Point Standard,
COC ASTM D 92 (256.8 °C)
表示
価格を表示
CRMUPMLU
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc B (190.5 °C)