安全性情報
CRM44918
Supelco
ASTM® D6584 Standard Solution Kit
with Internal Standards, certified reference material
別名:
TM=["ASTM"] D6584 reference standard set
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
ASTM® D6584
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
濃度
in pyridine (varied concentration)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Quantitative analysis of glycerol in biodiesel:</strong> The ASTM D6584 Standard Solution Kit can be used in the chromatographic procedure that was carried out an eco-friendly sonoluminescent method to determine free glycerol content in biodiesel samples (Diniz et al., 2013).</li>
</ul>
その他情報
Our kit contains seven certified reference materials (CRMs) that are produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of these CRMs can be found on the certificate of analyses.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • ASTM® D6584 Standard solution 1, certified reference material, in pyridine (varied conc.)
  • CRM44914ASTM® D6584 Standard Solution 2, in pyridine (varied), ampule of 1 mLSDS
  • CRM44915ASTM® D6584 Standard Solution 3, certified reference material, in pyridine (varied), ampule of 1 mLSDS
  • CRM44916ASTM® D6584 Standard Solution 4, certified reference material, in pyridine (varied conc.)SDS
  • CRM44917ASTM® D6584 Standard Solution 5, certified reference material, in pyridine (varied)SDS
  • CRM44896ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol Solution, certified reference material, 1000 μg/mL in pyridine, ampule of 5 mLSDS
  • CRM44897ASTM® D6584 Tricaprin Solution, certified reference material, 8000 μg/mL in pyridineSDS
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)