安全性情報
49446-U
Supelco
EN 14105/D6584モノグリセリドストック溶液
greener alternative
10 mg/mL each component in pyridine, analytical standard
別名:
Biodiesel impurities, Commercial Mixture of Monoglycerides, Monoglycerides, モノグリセリド標準液, モノグリセリド混合液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
ASTM® D6584
DIN EN 14105 (2003)
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 mL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10 mg/mL each component in pyridine
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
multi-component solution
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Step-by-step instructions on sample derivatization included with standard.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention. For more information see the article in biofiles.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
アナライト
詳細
    1-Monooleoyl-rac-glycerol
    1-Monostearoyl-rac-glycerol
    1-Monopalmitoyl-rac-glycerol
アプリケーション
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F
引火点(℃)
20 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49446-U:4548173985138
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
プロトコル
EN 14105: GC Analysis of Glycerin Impurity in Biodiesel on MET-Biodiesel
Chromatograms
suitable for GC