Merck
02193
Supelco
ノナデカニオン
analytical standard
別名:
グリセリルモノノナデカン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H44O4
CAS番号:
分子量:
372.58
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)CO
InChI
1S/2C22H44O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-20-21(24)19-23;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-21(19-23)20-24/h2*21,23-24H,2-20H2,1H3
InChI Key
SNBRFGSCPLJOMA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
モノノナデカノインは、結合相カラムを用いることによって、高収率、高純度で、天然脂質の脂質混合物を個別クラスへの分離および単離の参照基準として使用することができます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
02193-VAR:
02193-25MG:
02193-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rapid separation of lipid classes in high yield and purity using bonded phase columns.
Kaluzny M A, et al.
Journal of Lipid Research, 26(1), 135-140 (1985)