certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.613 (lit.)
bp
262-264 °C/751 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
密度
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3
InChI Key
APQSQLNWAIULLK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CRM37883-BULK:
CRM37883-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート