Merck
175439
Sigma-Aldrich
4-イソプロピルアニリン
99%
別名:
p-アミノクメン, クミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
135.21
Beilstein:
1930544
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
226-227 °C/745 mmHg (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3
InChI Key
LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-イソプロピルアニリンは、フェニル尿素除草剤イソプロチュロンの代謝産物です
アプリケーション
フェニルアセチレンのヒドロアミノ化に、4-イソプロピルアニリンが使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175439-10G:
175439-10KG:
175439-50G:
175439-VAR:
175439-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Annelies Peeters et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(14), 4114-4116 (2011-03-08)
Double metal cyanides (DMCs) are highly active recyclable heterogeneous catalysts for hydroamination of phenylacetylene with 4-isopropylaniline. The best hydroamination yields are obtained with Zn-Co DMCs, especially if the particle size is decreased by a reverse emulsion synthesis technique.
Sebastian R Sørensen et al.
Pest management science, 59(10), 1118-1124 (2003-10-17)
Mineralisation of the phenylurea herbicide isoproturon (3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea) and two of its known metabolites, 3-(4-isopropylphenyl)-1-methylurea (monodesmethyl-isoproturon) and 4-isopropylaniline, was studied in Danish agricultural soils with or without previous exposure to isoproturon. A potential for rapid mineralisation of isoproturon and the two
Luka A Wright et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(16), 7230-7241 (2015-03-20)
The 2-(2′-aniline)-6-imine-pyridines, 2-(C6H4-2′-NH2)-6-(CMe=NAr)C5H3N (Ar = 4-i-PrC6H4 (HL1a), 2,6-i-Pr2C6H3 (HL1b)), have been synthesised via sequential Stille cross-coupling, deprotection and condensation steps from 6-tributylstannyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine and 2-bromonitrobenzene. The palladium(II) acetate N,N,N-pincer complexes, [{2-(C6H4-2′-NH)-6-(CMe=NAr)C5H3N}Pd(OAc)] (Ar = 4-i-PrC6H4 (1a), 2,6-i-Pr2C6H3 (1b)), can be prepared by
Luka A Wright et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(13), 6040-6051 (2015-02-28)
The syntheses of two families of sterically tuneable O,N,N pro-ligands are reported, namely the 2-(phenyl-2'-ol)-6-imine-pyridines, 2-(C6H4-2'-OH),6-(CMe=NAr)C5H3N [Ar = 4-i-PrC6H4 (HL1(a)), 2,6-i-Pr2C6H3 (HL1(b))] and the 2-(phenyl-2'-ol)-6-(amino-prop-2-yl)pyridines, 2-(C6H4-2'-OH),6-(CMe2NHAr)C5H3N [Ar = 4-i-PrC6H4 (HL2(a)), 2,6-i-Pr2C6H3 (HL2(b))], using straightforward synthetic approaches and in reasonable overall
プロトコル
GC Analysis of Anilines on Equity®-5