アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
123-124 °C/17 mmHg (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccccc1N
InChI
1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,11H2,1-3H3
InChI Key
AEIOZWYBDBVCGW-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-tert-ブチルアニリンは、立体障害型アニリンです。2-tert-ブチルアニリンは、2-クロロ安息香酸の効果的なアミノ化のための、化学的および位置選択的な銅触媒クロスカップリング反応に関与しています。
アプリケーション
2-tert-ブチルアニリンは、2,3-ビス(2-tert-ブチル-フェニル-イミノ)ブタンの調製に使用される場合があります。これは、2つの回転異性体であるanti-およびsyn-N,N'-ビス-(2-tert-ブチルフェニル)ナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン酸ジイミドの調製に使用される場合があり、それらのゲスト包含能力が調べられました 。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
362220-BULK:
362220-VAR:
362220-25G:
362220-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of organic chemistry, 71(1), 142-149 (2006-01-04)
[reaction, structure: see text] A chemo- and regioselective copper-catalyzed cross-coupling reaction for effective amination of 2-chlorobenzoic acids with aniline derivatives has been developed. The method eliminates the need for acid protection and produces a wide range of N-aryl anthranilic acid
Difference in guest-inclusion abilities of anti-and syn-rotamers.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 2217-2221 (2000)
2, 3-Bis (2-tert-butylphenylimino) butane.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(10), o4282-o4284 (2006)