Key Documents
SGE Autosampler Syringe, SuperfleX Syringe
volume 10 μL, needle size 23 ga (cone tip), needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm, pkg of 6 ea, color (dark orange)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23 ga (cone tip)
詳細
10FX-HP-0.63
特徴
needle type F (fixed)
syringe type SuperfleX
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
SGE 002838
ニードルL × 外径
42 mm × 0.63 mm
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)