安全性情報
23972
SGE Autosampler Syringe, SuperfleX Syringe
volume 10 μL, SK-10FX-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23 ga
特徴
needle type FX (cemented needle)
syringe type SuperfleX
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
SGE 002838
ニードル長
42 mm
容量
10 μL
適合性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)