product name
焼成珪藻土,
包装
pkg of 1 × 1 kg (11486-U)
pkg of 1 × 100 g (11484-U)
pkg of 1 × 500 g (11485-U)
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
Silica
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CAFA II, a high-purity Celite® analytical filter aid, is a replacement for the original CAFA material. It is of higher purity and consistency as compared to the original CAFA. But, its filtration and physical characteristics are nearly indistinguishable from CAFA. It has a filtration efficiency in the range of 0.5-1.0 microns.
アプリケーション
Celite® analytical aid II (CAFA II) find its use as a high-purity filter-aid in pharmaceutical applications. It may be used to filter reaction mixtures in the interesterification of fat blends to study their physical properties.
法的情報
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)