Merck
BP987
デフェロキサミン メシル酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
DFOM, デスフェリオキサミン メシル酸塩, デフェロキサミン メタンスルホン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H48N6O8 · CH4O3S
CAS番号:
分子量:
656.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
desferrioxamine
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Desferrioxamine mesilate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Desferrioxamine Injection
  • 生物化学的/生理学的作用
    細胞増殖やアポト-シスの研究によく用いられる鉄キレ-ト剤です。血管平滑筋細胞に対して in vitroおよびin vivoで抗増殖作用があり、細胞がG1期で停止することが示されています。p53の誘導も報告されてます。HL-60細胞で鉄をキレ-トすることによりアポト-シスを誘導します。1μM デフェロキサミン処理48時間後に、DNA断片化が認められました。わずか24時間の0.1μM デフェロキサミン処理で、アポト-シスが認められ、48時間までに核の崩壊が観察されました。いくつかの研究で、抗酸化特性を有し、H2O2-誘導性の障害から細胞を保護することが示されています。
    包装
    Unit quantity: 30 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Jan Code
    BP987:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)