Merck
854978
Supelco
ヘッドスペースバイアル、ベベル型瓶口、丸底
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
beveled finish clear glass vial
round bottom
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)