おすすめの製品
AC/DC入力
115 V (AC)
使用法
two insert blocks
特徴
CSA approved: no
calibrated analogue dial (±2°C).
メーカー/製品名
Techne
利用可能性
not available in EU
温度測定範囲
25-100 °C
キャパシティ
, holds 2 blocks
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
インサートブロックを2つまで受け入れます。温度範囲:25~100°C。較正したアナログダイアル(±2°C)で設定します。
Three different models offer a selection of temperature ranges and features, and accept a wide variety of insert blocks for your specific needs. All are sturdily constructed of aluminum and engineering-grade plastic with all solid-state controls, and are provided with a block removal tool. Efficient insulation keeps case cool even at maximum operating temperature. Pilot lights indicate power on/off, heater action, and over-temperature warning.
Heating blocks/inserts not supplied (order separately)
Heating blocks/inserts not supplied (order separately)
法的情報
Dri-Block is a registered trademark of Techne, Inc.
Techne is a registered trademark of Techne, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)