安全性情報
854172
Supelco
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス、1.5 mL、8-425スレッド
graduated, marking spot, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
amber glass vial (with marking spot)
特徴
closure type screw top vial
graduated marking spot
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)