Merck
27085-U
Supelco
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), thread for 8-425, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber glass vial (with marking spot)
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)