Merck
854142
Supelco
クリンプシール、11 mm、PTFE/ラバー製セプタム付き
green aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
green aluminum seal
septum (TFE/butyl/red rubber)
特徴
closure type crimp seal
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
サイズ×厚み
11 mm × 1.0 mm
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)