Merck
630756
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-7-hydroxycoumarin
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8O4
CAS番号:
分子量:
204.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
167-171 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)c1c(O)ccc2C=CC(=O)Oc12
InChI
1S/C11H8O4/c1-6(12)10-8(13)4-2-7-3-5-9(14)15-11(7)10/h2-5,13H,1H3
InChI Key
XWYMACPLPPQCHC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630756-BULK:
630756-5G:
630756-VAR:
630756-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
630756-1G4061832717296
630756-5G